Få mere at vide
Thermo Scientific™ RNase H (5 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521378 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 U
500 U
Pakningsstørrelse:
100 enheder
500 enheder
Artikelnummer. 10334860
Brand: Thermo Scientific™ EN0201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ribonuklease H (RNase H) er en endoribonuklease, der specifikt nedbryder RNA-strengen i RNA-DNA-hybrider.
Ribonuklease H (Rnase H) nedbryder specifikt RNA-strengen i RNA-DNA-hybrider. Det hydrolyserer ikke phosphodiesterbindingerne i enkeltstrenget og dobbeltstrenget DNA og RNA.
  • Hydrolyserer ikke phosphodiesterbindingerne i enkeltstrenget og dobbeltstrenget DNA og RNA
Kvalitetskontrol:
  • Fraværet af endo-, exodeoxyribonukleaser og ribonukleaser bekræftet af passende kvalitetstests
Kilde:
  • E. coli MRE-600 celler
Molekylvægt:
  • 18,4 kDa monomer
Definition af aktivitetsenhed:
  • En enhed af enzymet katalyserer dannelsen af 1nmol syreopløselige produkter på 20 min. ved 37 °C
  • Enzymaktivitet analyseres i følgende blanding: 20 mM Tris-HCl (pH 7,8), 40 mM KCI, 8 mM MgCl2, 1 mM DTT, 24 M [ μ3H ]-poly(A)· poly(dT), 0,03 mg/ml BSA, 4 % (v/v) glycerol
Opbevaringsbuffer:
  • Enzymet leveres i: 25mM HEPES-KOH (pH 8,0), 50mM KCl, 0,1mM EDTA, 1mM DTT, 0,1mg/ml BSA og 50% (v/v) glycerol
10X reaktionsbuffer:
  • 200 mM Tris-HCl (pH 7,8), 400 mM KCI, 80 mM MgCl2 , 10 mM DTT
Hæmning og inaktivering:
  • Inhibitorer: metalchelatorer, SH-blokerende reagenser
  • Inaktiveres ved opvarmning ved 65 °C i 10 min.
Anbefalet til:
  • Fjernelse af mRNA før syntese af anden streng cDNA (1)
  • RT-PCR og QRT-PCR: fjernelse af RNA efter første streng cDNA syntese
  • Fjernelse af poly(A)-sekvenserne af mRNA efter hybridisering med oligo(dT) (2)
  • Stedspecifik spaltning af RNA (3)
  • Undersøgelser af in vitro polyadenyleringsreaktionsprodukter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Enzym RNase
Kompatibel buffer 10X reaktionsbuffer
Mængde 100 U
Produkttype RNase H