Få mere at vide
Thermo Scientific™ RNase A/T1-blanding
Artikelnummer. 10775831 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10775831 1 ml 1 enhed
1 options
Artikelnummer. 10775831 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EN0551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00 DKK
    791.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 198.35 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Få RNA-nedbrydningsaktiviteten af både RNase A og RNase T1 med Thermo Scientific™ RNase A/T1-blanding.
Thermo Scientific RNase A/T1 Mix kombinerer RNA-nedbrydningsaktiviteten af både RNase A og RNase T1. RNase A hydrolyserer specifikt RNA ved C- og U-rester; RNase T1 hydrolyserer specifikt RNA ved G-rester ( se figur 1 i understøttende data [ se reference 1]).
Højdepunkter
  • Højere niveau af RNA-nedbrydning end med RNase A og RNase T1 separat
  • Fri for DNase-aktivitet - Det er ikke nødvendigt at opvarme blandingen før brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Enzym RNase
Mængde 1 ml
Produkttype RNase A/T1-blanding