Få mere at vide
Thermo Scientific™ Glykogen, RNA-kvalitet
Artikelnummer. 11873933 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 0,1 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11873933 2 x 0,1 ml Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11873933 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0551
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forøg genvindingen af nukleinsyrer under udfældning med denne inerte bærer.
Glykogen er et højt oprenset polysaccharid afledt af østers. Det er en inert bærer, som signifikant øger genvindingen af nukleinsyrer ved alkoholudfældning. Glykogen er uopløseligt i ethanol og danner et bundfald, der fanger målnukleinsyrer. Under centrifugering dannes en synlig pellet, som i høj grad letter håndteringen af de udfældede nukleinsyrer. Glykogen udfælder kvantitativt nukleinsyrer fra fortyndede opløsninger med en højere effektivitet end tRNA, lineært polyacrylamid eller sonikeret DNA ( se referencer 1-4).
Vi tilbyder to formuleringer af vandige glykogenopløsninger, der muliggør hurtig og effektiv gendannelse af DNA eller RNA:
Glykogen, RNA-kvalitet , kan bruges til både RNA- og DNA-fældning (#R0551).
Glykogen, molekylærbiologisk kvalitet , anbefales til DNA-udfældning (#R0561).
Højdepunkter
  • Ideel til høj genvinding af oligonukleotider (> 8 baser) og lave mængder af DNA/RNA (> 20 pg) fra fortyndede opløsninger
  • Danner tydeligt synlige pellets
  • Interfererer ikke med enzymatiske reaktioner†
  • Interfererer ikke med gelelektroforese af nukleinsyrer
  • Interfererer ikke med spektrofotometrisk bestemmelse af DNA/RNA-koncentration, (A 260 til 280 målinger)
  • Kompatibel med DNA-transformation og in vitro -transfektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Glykogen
Mængde 2 x 0,1 ml
Form Væske