Få mere at vide
Thermo Scientific™ RiboRuler High Range RNA-stige, klar til brug
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
RiboRuler High Range RNA Ladder 200 til 6000 baser, klar til brug er en blanding af 8 kromatografioprensede enkeltstrengede RNA-transkripter (200 til 6000 bp lange), produceret fra specifikke skabeloner, der indeholder et fragment af pTZ19R-polylinkeren og Lambda-fagfragmenter. Stige er forblandet med ladefarve.
RiboRuler High Range RNA Ladder, klar til brug, er sammensat af kromatografioprensede transkripter, der gør dem fri for NTP'er og RNA-nedbrydningsprodukter. Koncentrationen af hvert RNA-transkript bestemmes spektrofotometrisk ( se billede for præcise mængder). For at minimere muligheden for forurening under brugen uddeles stigen i mindre mængder.
Højdepunkter
- Skarpe bånd af ensartet intensitet
- Let at huske båndstørrelser og -mængder
- Forudbestemt koncentration af stigebånd giver mulighed for omtrentlig RNA-kvantificering
- Leveres med 2X RNA Loading Dye
- Stabil i 6 måneder ved -20 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Gel Type | Agarose |
| Etiket eller farvestof | Xylene Cyanol FF, Bromphenol Blue, Ethidium Bromid |
| Størrelsesområde | 200 til 6000 bp |
| Mængde | 5 x 40μ L |
| Produktlinje | RiboRuler |
| Produkttype | High Range DNA-stige |
Sikkerhed og håndtering
- RiboRuler High Range RNA Ladder, ready-to-use
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, formamide