Beskrivelse
RiboRuler Low Range RNA Ladder 100-1000 bp er en blanding af 7 kromatografioprensede enkeltstrengede RNA-transkripter (100-1000 bp lange), fremstillet af specifikke skabeloner, der indeholder et fragment af pTZ19R-polylinkeren og Lambda-fagfragmenter.
Stige fås i 1 mM EDTA, pH 6,0.
RiboRuler Low Range RNA Ladder er sammensat af kromatografi-rensede transkripter, der gør dem fri for NTP'er og RNA-nedbrydningsprodukter. Koncentrationen af hvert RNA-transkript bestemmes spektrofotometrisk ( se foto for præcise mængder). For at minimere muligheden for kontaminering under brugen uddeles stigen i mindre mængder.
RiboRuler Low Range RNA Ladder er optimal til slutmærkning T4 Polynukleotidkinase og er ideel til Northern blots.
Højdepunkter
- Skarpe bånd af ensartet intensitet
- Let at huske båndstørrelser og -mængder
- Tilnærmet RNA-kvantificering ved forudbestemt koncentration af stigebånd
- Leveres med 2X RNA Loading Dye
- Stabil i 6 måneder ved -20 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •5 x 20μ L RiboRuler Low Range RNA Ladder (i 1 mM EDTA, pH 6,0); tilstrækkelig til 50 anvendelser • 1 mL RNA Loading Dye Opbevares ved -70 °C eller ved -20 °C (op til 6 måneder). |
| Koncentration | 2X |
| Gel Type | Agarose |
| Etiket eller farvestof | Xylene Cyanol FF, Bromphenol Blue, Ethidium Bromid |
| Størrelsesområde | 100 til 1000 bp |
| Mængde | 5 x 20μ L |
| Produktlinje | RiboRuler |
| Produkttype | DNA-stige |
Sikkerhed og håndtering
- RiboRuler Low Range RNA Ladder
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Formamide