Få mere at vide
Thermo Scientific™ RiboRuler High Range RNA Ladder
Artikelnummer. 11873993 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 20μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11873993 5 x 20μ L Pakke med 5
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11873993 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SM1821
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Udfør RNA-størrelsesbestemmelse og kvantificering på native eller denaturerende geler med denne blanding af 8 kromatografioprensede enkeltstrengede RNA-transkripter (200 til 6000 bp lange).
RiboRuler High Range RNA Ladder 200 til 6000 baser er en blanding af 8 kromatografioprensede enkeltstrengede RNA-transkripter (200 til 6000 bp lange), produceret fra specifikke templates, der indeholder et fragment af pTZ19R polylinkeren og Lambda-fagfragmenter.
De RiboRuler High Range RNA Ladder er tilgængelig i 1 mM EDTA, pH 6,0.
RiboRuler High Range RNA Ladder er sammensat af kromatografioprensede transkripter, der gør dem fri for NTP'er og RNA-nedbrydningsprodukter. Koncentrationen af hvert RNA-transkript bestemmes spektrofotometrisk ( se billede for præcise mængder). For at minimere muligheden for forurening under brugen uddeles stigen i mindre mængder.
RiboRuler High Range RNA Ladder er optimal til slutmærkning T4 Polynukleotidkinase ( se protokol i Ressourcerne) og er ideel til Northern blots.
Højdepunkter
  • Skarpe bånd af ensartet intensitet
  • Let at huske båndstørrelser og -mængder
  • Forudbestemt koncentration af stigebånd giver mulighed for omtrentlig RNA-kvantificering
  • Leveres med 2X RNA Loading Dye
  • Stabil i 6 måneder ved -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Xylene Cyanol FF, Bromphenol Blue, Ethidium Bromid
Størrelsesområde 200 til 6000 bp
Mængde 5 x 20μ L
Produktlinje RiboRuler
Produkttype High Range DNA-stige
Produktidentifikator
  • 2X Loading Dye Solution
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide