Få mere at vide
Thermo Scientific™ RevertAid Bagside Transcriptase (200 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific RevertAid Bagside Transcriptase (RT) er en rekombinant M-MuLV RT. Det adskiller sig fra M-MuLV RT ved dets struktur og katalytiske egenskaber. Enzymet besidder en RNA-afhængig og DNA-afhængig polymeraseaktivitet og en RNase H-aktivitet, der er specifik for RNA i RNA-DNA-hybrider, som er væsentligt lavere end den for Avian Myeloblastosis Virus (AMV) revers transkriptase.
Funktioner af RevertAid Bagside Transcriptase omfatte:
• Effektiv syntese af første streng cDNA i fuld længde op til 13 kb
• Optimal aktivitet ved °42
•C Aktiv op til °50
•C Inkorporerer modificerede nukleotider (f.eks. Cy3-, Cy5-, rhodamin-, aminoallyl- og fluorescein-mærkede nukleotider)
Ansøgninger
• Første streng cDNA syntese til RT-PCR og real-time RT-PCR
• Syntese af cDNA til kloning og ekspression
• Generering af mærkede cDNA-prober til mikroarrays
• DNA-mærkning
• Analyse af RNA ved primerforlængelse
Kilde Reverse
RevertAid Transcriptase er hentet fra E.coli -celler med et klonet fragment af pol- genet, der koder for Moloney Murine Leukemia Virus revers transcriptase.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 200 U/μl |
| Indhold og opbevaring | • RevertAid Bagside Transcriptase (200 U/μ L) |
| Format | Enkeltstående enzym |
| Reaktionshastighed | 60 min. |
| Teknik | Revers transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Mængde | 10.000 enheder |
| Omvendt transkriptase | RevertAid |
| Ribonuklease H-aktivitet | Ja |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Visa mer |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.