Få mere at vide
Thermo Scientific™ RevertAid Bagside Transcriptase (200 U/μ L)
Artikelnummer. 10161310 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10.000 enheder
5 x 10.000 enheder
Pakningsstørrelse:
10000 enheder
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10161310 5 x 10.000 enheder Pakke med 5
10612191 10.000 enheder 10000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10161310 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EP0442
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific RevertAid Bagside Transcriptase (RT) er en rekombinant M-MuLV RT. Det adskiller sig fra M-MuLV RT ved dets struktur og katalytiske egenskaber.
Thermo Scientific RevertAid Bagside Transcriptase (RT) er en rekombinant M-MuLV RT. Det adskiller sig fra M-MuLV RT ved dets struktur og katalytiske egenskaber. Enzymet besidder en RNA-afhængig og DNA-afhængig polymeraseaktivitet og en RNase H-aktivitet, der er specifik for RNA i RNA-DNA-hybrider, som er væsentligt lavere end den for Avian Myeloblastosis Virus (AMV) revers transkriptase.
Funktioner af RevertAid Bagside Transcriptase omfatte:
• Effektiv syntese af første streng cDNA i fuld længde op til 13 kb
• Optimal aktivitet ved °42
•C Aktiv op til °50
•C Inkorporerer modificerede nukleotider (f.eks. Cy3-, Cy5-, rhodamin-, aminoallyl- og fluorescein-mærkede nukleotider)
Ansøgninger
• Første streng cDNA syntese til RT-PCR og real-time RT-PCR
• Syntese af cDNA til kloning og ekspression
• Generering af mærkede cDNA-prober til mikroarrays
• DNA-mærkning
• Analyse af RNA ved primerforlængelse
Kilde Reverse
RevertAid Transcriptase er hentet fra E.coli -celler med et klonet fragment af pol- genet, der koder for Moloney Murine Leukemia Virus revers transcriptase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 200 U/μl
Indhold og opbevaring
• RevertAid Bagside Transcriptase (200 U/μ L)
• 5X Reaction Buffer
Store kl– 20 °C.
Format Enkeltstående enzym
Reaktionshastighed 60 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Mængde 5 x 10.000 enheder
Omvendt transkriptase RevertAid
Ribonuklease H-aktivitet Ja
Forsendelsestilstand Tøris
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 13 kb
Udgangsmateriale RNA