Få mere at vide
Thermo Scientific™ RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit
Artikelnummer. p-4526935 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
20 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner unitSize
10680471 20 reaktioner 20 reaktioner
10387979 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10680471 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K1621
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit er et komplet system til effektiv syntese af første streng cDNA fra RNA skabeloner.
Thermo Scientific RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit er et komplet system til effektiv syntese af første streng cDNA fra RNA skabeloner. Sættet bruger RevertAid Bagside Transcriptase (RT), en rekombinant M-MuLV RT, som opretholder aktivitet ved 42 –50 °C og er egnet til syntese af cDNA op til 13 kb. RiboLock RNase-hæmmer, der leveres med sættet, beskytter effektivt RNA-skabeloner mod nedbrydning ved temperaturer op til °55 C.
De RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit leveres med både oligo(dT) 18 og tilfældige hexamer primere. Oligo(dT) 18- primeren annealer selektivt til poly(A)-halen af mRNA. Tilfældige hexamer-primere kræver ikke tilstedeværelsen af poly(A)-halen; de kan derfor anvendes til transkription af 5'-enderegionerne af mRNA eller cDNA-syntese af RNA-arter, der mangler en poly(A)-hale (f.eks. mikroRNA'er). Genspecifikke primere kan også anvendes sammen med sættet.
Radioaktivt og ikke-radioaktivt mærkede nukleotider kan inkorporeres i første strengs cDNA til anvendelse som en probe i hybridiseringsforsøg, herunder mikroarrays.
Funktioner af RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit inkluderer:
• Fuldlængde første streng cDNA op til 13 kb
• Optimal reaktionstemperatur 42 C °Komplet
•sæt med alle nødvendige komponenter til RT-reaktionen allerede inkluderet
Anvendelser Første
•streng cDNA-syntese til RT-PCR og RT-qPCR
• Konstruktion af cDNA-biblioteker i fuld længde
• Antisense RNA syntese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
• RevertAid Bagside Transcriptase
• RiboLock RNase-hæmmer
• 5X reaktionsbuffer
• dNTP-mix
• Oligo(dT) 18 Primer
• Random Hexamer Primer
• Kontrol GAPDH RNA
• Frem GAPDH Primer (10μ M)
• Omvendt GAPDH Primer (10μ M)
• Nukleasefrit vand
Opbevar kl– 20 °C.
Format Kit
Reaktionshastighed 60 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Mængde 20 reaktioner
Omvendt transkriptase RevertAid
Ribonuklease H-aktivitet Ja
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) RT-PCR
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 20 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 13 kb
Udgangsmateriale RNA