Få mere at vide
Thermo Scientific™ RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit
Artikelnummer. 10180890 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
20 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10180890 20 reaktioner 20 reaktioner
10786031 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10180890 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K1631
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit er et komplet system til effektiv syntese af første streng cDNA fra RNA skabeloner.
Thermo Scientific RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit er et komplet system til effektiv syntese af første streng cDNA fra RNA skabeloner. Sættet indeholder RevertAid H minus omvendt Transcriptase , som har en punktmutation, der fuldstændigt eliminerer RNase H-aktivitet. Derfor nedbryder det ikke RNA i RNA-DNA-hybrider under syntese af den første streng cDNA.
Funktioner af RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit inkluderer:
• Høje udbytter af førstestrengs cDNA i fuld længde op til 13 kb
• Forøgede reaktionstemperaturer på 42 –55 °C
•Leveres med rekombinanten RiboLock RNase-hæmmer
• Komplet sæt inkluderer oligo(dT) 18 og tilfældige hexamer primere
Anvendelser Første
•streng cDNA syntese til RT-PCR og RT-qPCR
• Konstruktion af cDNA-biblioteker i fuld længde
• Antisense RNA syntese
Yderligere funktioner Den
rekombinante RiboLock RNase-hæmmer, der leveres med sættet, beskytter effektivt RNA-skabelonen mod nedbrydning. Det er fuldt kompatibelt med omvendt transkriptionsreaktion, da det opretholder aktivitet ved temperaturer op til 55 °C. Sættet leveres med både oligo(dT) 18 og random hexamer primere. Oligo(dT) 18- primeren annealer selektivt til poly(A)-halen af mRNA. Tilfældige hexamer primere kræver ikke tilstedeværelsen af poly(A), derfor kan de bruges til transkription af de 5’ -enderegioner af mRNA eller til cDNA-syntese under anvendelse af RNA uden poly(A)-halen, f.eks. mikroRNA'er. Genspecifikke primere kan også anvendes sammen med sættet. Den første streng cDNA kan anvendes direkte som en skabelon i PCR, real-time PCR eller i anden streng cDNA syntese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
• RevertAid H minus omvendt Transcriptase
• RiboLock RNase-hæmmer
• 5X reaktionsbuffer
• dNTP-mix
• Oligo(dT) 18 Primer
• Random Hexamer Primer
• Kontrol RNA
• Kontrol Primere
• Nukleasefrit vand Opbevares
kl– 20 °C.
Format Kit
Reaktionshastighed 60 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C til 45 °C
Mængde 20 reaktioner
Omvendt transkriptase RevertAid H minus
Ribonuklease H-aktivitet Reduceret
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 20 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 13 kb
Udgangsmateriale RNA