Få mere at vide
Thermo Scientific™ X-Gal Solution, klar til brug
Artikelnummer. 10508750 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10508750 10 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 10508750 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1348.00 DKK
    1145.65 DKK / 10ml
    Spare 202.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Screener kolonier effektivt med X-Gal, et inert kromogent substrat for beta-galactosidase, som hydrolyserer X-Gal og danner et intenst blåt bundfald.
Formel: C14H15BrClNO6Molekylevægt: 408,6
X-Gal (5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-galacto-pyranosid) er et inert kromogent substrat for beta-galactosidase, som hydrolyserer X-Gal til farveløs galactose og 4-chlor-3-brom-indigo og danner et intenst blåt bundfald. Induktion af lacZ -genet med IPTG fører til hydrolyse af X-Gal og til udvikling af blå kolonier ( se understøttende data).
X-Gal Solution, klar til brug, er stabil, 0,22μ m membranfiltreret opløsning formuleret til direkte brug i forbindelse med IPTG til blå/hvid koloniscreening.
Induktion af lacZ -genet med IPTG fører til hydrolyse af X-Gal og til udvikling af blå kolonier. X-Gal Solution, klar til brug, er en μstabil, 0,22 m membranfiltreret opløsning formuleret til direkte brug sammen med IPTG til blå/hvid koloniscreening.
Anbefalet til:
Blå/hvid koloniscreening for at skelne rekombinante (hvide) fra ikke-rekombinante (blå) kolonier (1); Visualisering af beta-galactosidase reporter genekspression i transficerede eukaryote celler; Påvisning af beta-galactosidase aktivitet i immunologiske og histokemiske procedurer.
Bemærk:
Tilberedning af en 20 mg/ml stamopløsning i dimethylformamid (DMF) eller dimethylsulfoxid (DMSO) anbefales til X-Gal. DMF opløser nogle plastmaterialer. Direkte tilsætning af DMF-holdig opløsning til petriskåle af plast bør undgås. DMF er giftigt. Lad X-Gal-opløsning indeholdende dimethylformamid tørre helt, før bakterier udplades på agarplader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produkttype X-Gal løsning
Mængde 10 ml
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Beta-Gal-substrat, X-Gal
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X-Gal Solution, ready-to-use
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, hydroquinone, DMSO
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.