Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hurtig DNA Ligation Kit
Artikelnummer. 10775841 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
150 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
150 reaktioner
50 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10775841 50 reaktioner 50 reaktioner
15747526 50 reaktioner 50 reaktioner
10785841 150 reaktioner 150 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10775841 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K1422
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Aktiver hurtig DNA-ligering med klæbrig ende eller stump ende på kun 5 minutter ved stuetemperatur.
Rapid DNA Ligation Kit muliggør hurtig sticky-end eller stump-end DNA-ligering på kun 5 minutter ved stuetemperatur.
Sættet indeholder T4 DNA-ligase og en specielt formuleret 5X hurtig ligeringsbuffer optimeret til hurtig og effektiv DNA-ligering. Hurtig ligeringseffektivitet er lig med den opnåede med T4 DNA-ligase i en standard 1 times ligering. Ligeringsreaktionsblandingen kan anvendes direkte til bakteriel transformation med TransformAid Bakterietransformationskit eller med andre konventionelle transformationsprocedurer.
Sættet indeholder T4 DNA-ligase og en specielt formuleret 5X hurtig ligeringsbuffer optimeret til hurtig og effektiv DNA-ligering. Hurtig ligeringseffektivitet er lig med den opnåede med T4 DNA-ligase i en standard 1 times ligering. Ligeringsreaktionsblandingen kan anvendes direkte til bakteriel transformation med TransformAid Bakterietransformationskit eller med andre konventionelle transformationsprocedurer.
  • Hurtig —ligering af enten klæbrig- eller stumpende DNA på kun 5 minutter
  • Praktisk —reaktionsblanding kan anvendes direkte til bakteriel transformation
Anbefalet til:
Rutinemæssige kloningseksperimenter; Blunt-end kloning; Opførelse af biblioteker; TA kloning.
Bemærk:
Lyofiliserede bakteriestammer GM2163 († M0099) og JM107 († M0109) kan leveres gratis efter anmodning ved ethvert køb. Før elektroporation er det nødvendigt at inaktivere T4 DNA-ligase (1) ved chloroform-ekstraktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer 5X hurtig ligeringsbuffer
Enzym DNA Ligase
Produkttype Hurtig DNA Ligation Kit
Mængde 50 reaktioner