Få mere at vide
Thermo Scientific™ Random Hexamer Primer
Artikelnummer. 10580091 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
120μ L
Artikelnummer. Mængde
10580091 120μ L
1 options
Artikelnummer. 10580091 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SO142
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Random Hexamer Primer er en blanding af enkeltstrengede tilfældige hexanukleotider med 5'- og 3'-hydroxyl-ender.
Thermo Scientific Random Hexamer Primer er en blanding af enkeltstrengede tilfældige hexanukleotider med 5'- og 3'-hydroxyl-ender. Primeren leveres som en brugsklar, 20X koncentreret vandig opløsning (24μ g ved 100μ M).
Ansøgninger
• cDNA syntese
• RT-qPCR
• RT-PCR
relaterede produkter Oligo(
dT)18 Primer (Kat. nr. SO131)
Forankret Oligo(dT) 20 (kat. nr. 12577011)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Primer
Indhold og opbevaring •Random Hexamer Primer (120μ L ved 0,2μ g/μ L)
Opbevar kl– 20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 0,2μ g/μ L
Primer Tilfældig hexamer
Mængde 120μ L
Til brug med (applikation) cDNA syntese
Form Væske