Få mere at vide
Thermo Scientific™ PvuII, HC (50 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ PvuII er tilgængelig som en FastDigest enzym, som bruges til hurtig DNA-fordøjelse, kan mere end 90% af de fordøjede DNA-fragmenter ligeres, og mere end 95% af disse steder kan omskæres ved en 5'-terminalkoncentration på 0,15μ M efter en 10 gange overfordøjelse (5U/μ g DNA x 2 timer) med PvuII.
5'...CAG▵CT G...3'
3'...GTC▵GA C...5'
Betingelser for 100 % aktivitet
- 1 x buffer G: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2, 50 mM NaCl og 0,1 mg/ml BSA
- Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer
- PvuII leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning
- Efter 10 gange overfordøjelse med PvuII kan mere end 90% af DNA-fragmenterne ligeres, og mere end 95% af disse kan genklippes
Methyleringseffekter
- Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
- Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
- CpG: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoBI: kan overlappe hinanden— effekt ikke bestemt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA
- Minimum 5 enheder af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
Mere end 15 gange overfordøjelse med PvuII kan resultere i stjerneaktivitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 50 U/μl |
| Methyleringsfølsomhed | Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom |
| Enzym | Pvu II |
| Kompatibel buffer | 10X buffer G |
| Følsom over for varmeinaktivering | Nej |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 12.500 enheder |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |