Få mere at vide
Thermo Scientific™ PvuI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10141220 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.500 enheder
300 enheder
Pakningsstørrelse:
1500 enheder
300 enheder
Artikelnummer. 10141220
Brand: Thermo Scientific™ ER0622
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PvuI-restriktionsenzymet genkender CGAT^CG-steder og skærer bedst ved 37 °C i R-buffer (Isoschizomerer: BpvUI, MvrI, Ple19I).
Lambda DNA fordøjet med Pvul, 0,7% agarose, 3 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'..CGAT▵C G...3'
3'..GC▵TAG C...5'
Betingelser for 100 % aktivitet
  • 1X buffer R: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM KCl og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer
  • PvuI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 300 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning
  • Efter 50 gange overfordøjelse med PvuI kan mere end 90 % af DNA-fragmenterne ligeres, og mere end 95 % af disse kan genklippes
Methyleringseffekter
  • Dam: overlapper fuldstændigt— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: overlapper fuldstændigt— blokeret
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: overlapper aldrig— ingen effekt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA
  • Minimum 5 enheder af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Kompatible ender
  • Bsp119I, Bsu15I, Hin1I, Hin6I, HpaII, MaeII, MspI, NarI, Psp1406I, SsiI, XmiI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym Pvu I
Kompatibel buffer 10X buffer R
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 1.500 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning