Få mere at vide
Thermo Scientific™ pUC57 DNA
Artikelnummer. 10765071 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50μ g
Pakningsstørrelse:
50µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10765071 50μ g 50µg
1 options
Artikelnummer. 10765071 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SD0171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00 DKK
    552.65 DKK / 50µg
    Spare 17.35 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Udfør kloning, sekventering af insert-DNA og generering af nestede deletioner med ExoIII ved hjælp af dette dobbeltstrengede lukkede cirkulære højkopiplasmid-DNA.
Plasmid pUC57, 2710 bp i længden, er et derivat af pUC19. pUC57 MCS indeholder 6 restriktionssteder med udragende 3'-ender, der er resistente over for E. coli exonuclease III. Denne vektor er designet til kloning og generering af ExoIII-deletioner. De nøjagtige positioner af de genetiske elementer er vist på kortet (termineringskodoner inkluderet). DNA-replikation starter ved position 890 (± 1) og fortsætter i den angivne retning. Bla -gen-nukleotiderne 2510-2442 (kompl. streng) koder for et signalpeptid.
Højdepunkter
  • Mere end 90% i supercoil-form
  • Isoleret fra E. coli ( dam+, dcm+ )
  • Oprenset ved kromatografi ved hjælp af patenteret teknologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kloningsmetode Restriktionsenzym⁄ MCS
Koncentration 0,5μg/μl
Prøvetype DNA
Endelig produkttype DNA
Til brug med (applikation) Kloning
Produkttype DNA
Mængde 50μ g
Vektor pUC57