Få mere at vide
Thermo Scientific™ pUC19 DNA/MspI (HpaII) markør
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
pUC19 DNA/MspI (HpaII) markør anbefales til størrelse og omtrentlig kvantificering af små lineære dobbeltstrengede DNA-fragmenter i agarose og ikke-denaturerende polyacrylamidgeler. pUC19-DNA fordøjes til fuldendelse med det passende Thermo Scientific restriktionsenzym, derefter oprenset og opløst i opbevaringsbuffer. DNA-fragmenterne indeholder stumpe eller klæbrige ender, afhængigt af det restriktionsenzym, der anvendes til markørpræparationen.
pUC19 DNA/MspI (HpaII) markør, klar til brug, er forblandet med 6X DNA Loading Dye til direkte påfyldning på agarose- og polyacrylamidgeler.
- Størrelsesbestemmelse og omtrentlig kvantificering af små DNA-fragmenter
- Skarpe bånd
- Leveres med ladefarve til prøve-DNA
- undefined
- Recycled Content
- Source Reduction
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 6X |
| Gel Type | Agarose |
| Produkttype | DNA/MSPI (HPAII) markør |
| Klar til at indlæse | Nej |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Grønne funktioner | Bæredygtig emballage |
| Produktlinje | pUC19 DNA/MspI (HpaII) markør |
| Mængde | 50μ g |
Produktforslag
Dokumenter
Product Information
Manuals
Scientific Resources
Posters
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Seek Out Great Savings With the Lab of Curiosity
Every lab holds its own mysteries. What will you uncover? Step closer, search out your essentials, and discover how curiosity can lead to incredible savings.Promo Code: 24110Expires: 2025-12-19
New Offer Save Up to 60%