Få mere at vide
Thermo Scientific™ pUC19 DNA/MspI (HpaII) markør
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
pUC19 DNA/MspI (HpaII) markør anbefales til størrelse og omtrentlig kvantificering af små lineære dobbeltstrengede DNA-fragmenter i agarose og ikke-denaturerende polyacrylamidgeler. pUC19-DNA fordøjes til fuldendelse med det passende Thermo Scientific restriktionsenzym, derefter oprenset og opløst i opbevaringsbuffer. DNA-fragmenterne indeholder stumpe eller klæbrige ender, afhængigt af det restriktionsenzym, der anvendes til markørpræparationen.
pUC19 DNA/MspI (HpaII) markør, klar til brug, er forblandet med 6X DNA Loading Dye til direkte påfyldning på agarose- og polyacrylamidgeler.
- Størrelsesbestemmelse og omtrentlig kvantificering af små DNA-fragmenter
- Skarpe bånd
- Leveres med ladefarve til prøve-DNA
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 6X |
| Gel Type | Agarose |
| Produkttype | DNA/MSPI (HPAII) markør |
| Klar til at indlæse | Nej |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Grønne funktioner | Bæredygtig emballage |
| Produktlinje | pUC19 DNA/MspI (HpaII) markør |
| Mængde | 50μ g |