Få mere at vide
Thermo Scientific™ pUC18 DNA
Artikelnummer. 10659320 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50μ g
Artikelnummer. Mængde
10659320 50μ g
1 options
Artikelnummer. 10659320 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SD0051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    864.00 DKK
    846.65 DKK / 50µg
    Spare 17.35 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Optimer kloningen med dette dobbeltstrengede lukkede cirkulære højkopiplasmid-DNA, 2686 basepar med en molekylvægt på 1,74 x 106 Da isoleret fra E.coli .
pUC18- og pUC19-vektorer er små E. coli- plasmider med højt kopiantal, 2686 bp lange. De er identiske bortset fra, at de indeholder flere kloningssteder (MCS) arrangeret i modsatte orienteringer.
Højdepunkter
  • Oprenset ved kromatografi ved hjælp af patenteret teknologi
  • Mere end 90% i supercoil-form
  • Isoleret fra E.coli ( dæmning +, dcm +)
  • For pUC18 DNA-sekvens, pUC19 DNA-sekvens, sekvensanalyse og kortoprettelse, se gratis online REviewer-værktøj.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kloningsmetode Restriktionsenzym⁄ MCS
Koncentration 0,5μg/μl
Prøvetype DNA
Endelig produkttype DNA
Til brug med (applikation) Kloning
Produkttype DNA
Mængde 50μ g
Vektor pUC18