Få mere at vide
Thermo Scientific™ pTZ19R DNA
Artikelnummer. 10629900 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50μ g
Pakningsstørrelse:
50µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10629900 50μ g 50µg
1 options
Artikelnummer. 10629900 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SD0141
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Udfør DNA-kloning, dideoxy-DNA-sekventering, in vitro-mutagenese og in vitro-transkription i ét system med dette dobbeltstrengede lukkede cirkulære højkopi-fagmid-DNA.
pTZ19R/U er små fagmider med en længde på 2862 bp, konstrueret ved at indsætte DNA'et fra den intergeniske fag f1-region (IG) i pUC19 og T7-promotorsekvensen tæt på MCS af pUC19. Fagmiderne adskiller sig i orienteringen af den klonede f1 IG-region. De er designet til DNA-kloning, dideoxy-DNA-sekventering, in vitro -mutagenese og in vitro -transkription i ét system. En værtsstamme, der huser disse fagmider, vil producere enkeltstrenget DNA, hvis den superinficeres med hjælperfagen M13K07.
Højdepunkter
  • Isoleret fra E. coli ( dam+, dcm+ )
  • Mere end 90% i supercoil-form
  • Isoleret fra E.coli ( dæmning +, dcm -)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kloningsmetode Restriktionsenzym⁄ MCS
Koncentration 0,5μg/μl
Prøvetype DNA
Endelig produkttype DNA
Til brug med (applikation) Kloning
Produkttype DNA
Mængde 50μ g
Vektor pTZ19R