Få mere at vide
Thermo Scientific™ PstI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10795831 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10.000 enheder
5 x 3.000 enheder
Pakningsstørrelse:
10000 enheder
3000 enheder
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10795831 10.000 enheder 10000 enheder
10293110 5 x 3.000 enheder Pakke med 5
10691231 - 3000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10795831 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER0615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00 DKK
    638.65 DKK / 10000 enheder
    Spare 121.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
PstI-restriktionsenzymet genkender CTGCA^G-steder og skærer bedst ved 37 °C i O-buffer (isoschizomerer: BspMAI).
Lambda DNA fordøjet med PstI, 0,7% agarose, 28 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet - streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym Pst I
Kompatibel buffer 10X buffer O
Følsom over for varmeinaktivering Nej
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 10.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning