Få mere at vide
Thermo Scientific™ PstI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10691231 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
10000 enheder
3000 enheder
Pakke med 5
Mængde:
10.000 enheder
5 x 3.000 enheder
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pakningsstørrelse Mængde
10691231 3000 enheder -
10293110 Pakke med 5 5 x 3.000 enheder
10795831 10000 enheder 10.000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10691231 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER0611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.00 DKK
    226.65 DKK / Pakke med 3000
    Spare 43.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
PstI-restriktionsenzymet genkender CTGCA^G-steder og skærer bedst ved 37 °C i O-buffer (isoschizomerer: BspMAI).
Lambda DNA fordøjet med PstI, 0,7% agarose, 28 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet - streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Produkttype Pstl