Få mere at vide
Thermo Scientific™ PstI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10293110 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10.000 enheder
5 x 3.000 enheder
Pakningsstørrelse:
10000 enheder
3000 enheder
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10293110 5 x 3.000 enheder Pakke med 5
10795831 10.000 enheder 10000 enheder
10691231 - 3000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10293110 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER0612
PstI-restriktionsenzymet genkender CTGCA^G-steder og skærer bedst ved 37 °C i O-buffer (isoschizomerer: BspMAI).
Lambda DNA fordøjet med PstI, 0,7% agarose, 28 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'..CTGCA▵G...3'
3'..G▵ACGT C...5'
Betingelser for 100 % aktivitet
  • 1 X buffer O: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM NaCl og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer
  • PstI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 200 mM NaCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,15 % Triton X-100 0,2 mg/ml BSA og 50% (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning
  • Efter 50 gange overfordøjelse med PstI, kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og skæres igen
Methyleringseffekter
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: overlapper aldrig— ingen effekt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA
  • Minimum 5 enheder af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Kompatible ender
  • Alw21I, ApaI, BseSI, Eco24I, Mph1103I, PstI, SacI, SdaI
Bemærk:
Betingelser med høj pH, lavt saltindhold, højt glycerol, 8 % DMSO kan forårsage stjerneaktivitet (Malyguine, E., et al., Gene, 8, 163-177, 1980). Omgivende sekvenser: tilstedeværelsen af tilstødende kørsler af GC-basepar giver betydelig modstand mod spaltning (Armstrong, K. og Bauer, WR, NAR, 10, 993-1007, 1982). 100 % dUTP-inkorporering ved genkendelsesstedet reducerer PstI-spaltning til 25 % (Glenn, TC, et al., Biotechniques, 17, 1086-1090, 1994). PstI vil ikke skære AGCTGCAG, når det methyleres med AluI-methyltransferase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym Pst I
Kompatibel buffer 10X buffer O
Følsom over for varmeinaktivering Nej
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 5 x 3.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning