Få mere at vide
Thermo Scientific™ PscI (PciI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10519320 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.000 enheder
200 enheder
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
200 enheder
Artikelnummer. 10519320
Brand: Thermo Scientific™ ER1871
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
PscI (PciI) restriktionsenzymet genkender A^CATGT-steder og skærer bedst ved 37 °C i Tango-buffer (Isoschizomerer: PciI).
Lambda DNA fordøjet med PscI (PciI), 0,7% agarose, 2 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...A▵CATG T...3'
3'...TGTAC▵A...5'
Betingelser for 100 % aktivitet
  • 1X Buffer Tango: 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer
  • PscI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning
  • Efter 50 gange overfordøjelse med PscI, kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og skæres igen
Methyleringseffekter
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: kan overlappe hinanden— effekt ikke bestemt
  • EcoBI: kan overlappe hinanden— effekt ikke bestemt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA
  • Minimum 5 enheder af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Kompatible ender
  • AflIII, Btgl, Eco130I, FatI, Ncol, PagI
Bemærk:
PscI, ligesom dets isoschizomerer BspLU11I og PciI, hæmmes af ikke-ioniske detergenter Triton X-100 (> 0,002%) og Nonidet P40 (> 0,001 %).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym PscI (PciI)
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 200 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning