Beskrivelse
Thermo Scientific sekventeringsprimere er enkeltstrengede oligonukleotider med 5'-hydroxyl- og 3'-hydroxyl-ender. pJET1.2-sekventeringsprimere flankerer Eco32I-stedet i eco47IR-genet af positiv selektionskloningsvektor pJET1.2. Alle primere leveres som 10μ M vandige opløsninger.
Ansøgninger
• Sekventering af DNA-fragmenter indsat i Eco32I-stedet i eco47IR-genet af pJET1.2p-sekvensen
• Koloniscreening ved
PCR pJET1.2 Primer-sekvenser
• pJET1.2 fremadgående sekventeringsprimer, 23-mer: 5'-d(CGACTCACTATAGGGAGAGCGGC)-3'
• pJET1.2 omvendt sekventeringsprimer, 24-mer: 5'-d(AAGAACATCGATTTTCCATGGCAG)-3'
Relaterede produkter
pJET1.2 Reverse Sequencing Primer, 24-mer (Kat. Nr. SO511)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Forward Sequencing Primer |
| Indhold og opbevaring | T3 promoter Sequencing Primer, 24-mer, 10μ M Butik kl– 20 °C. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Koncentration | 10μ M |
| Primer | pJET |
| Mængde | 10μ M |
| Vektor | pJET1.2 |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Form | Væske |