Description
phiX174 var det første DNA-virus, der blev opdaget med et enkeltstrenget, cirkulært genom. phiX174 DNA er 5386 nt i længden. DNA-strengen pakket ind i virionet kaldes plusstrengen . Efter indtastning af cellen, Thermo Scientific phiX174 DNA bruges som skabelon til minus-streng syntese, der producerer dobbeltstrenget DNA. Omdannelsen af plus-DNA-strenge til dobbeltstrenget DNA kræver ikke, at nogen af faggenerne fungerer.
Det dobbeltstrengede DNA kan derefter transskriberes, hvilket resulterer i syntese af fag-kodede proteiner. Syntese af enkeltstrenget (plus) DNA kræver fag-kodet gen A-protein. DNA-syntese initieres ved ori (+) og fortsætter i den angivne retning. Sent i infektionen indkapsles de enkeltstrengede cirkler i nye virioner. Cyklussen afsluttes ved cellulær lysis, medieret af faggen E -kodet protein.
Højdepunkter
- Oprenset ved kromatografi ved hjælp af patenteret teknologi
- Mere end 90% i supercoil-form
- Isoleret fra E. coli HF4704 inficeret med phiX174 am3
Specifications
Specifications
| Koncentration | 0,5μg/μl |
| Prøvetype | DNA |
| Endelig produkttype | DNA |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Til brug med (applikation) | Kloning/Nukleinsyregelelektroforese |
| Produkttype | DNA-reagens |
| Mængde | 50μ g |