Få mere at vide
Thermo Scientific™ PagI (BspHI) (10 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Lambda DNA fordøjet med Pagl (BspHI), 0,7% agarose, 3 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...T▵CATG A...3'
3'...AGTAC▵T...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
- 1X Buffer O: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl og 0,1 mg/ml BSA
- Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
- PagI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
- Efter 50 gange overfordøjelse med PagI kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og skæres igen
Methyleringseffekter:
- Dam: kan overlappe hinanden— spaltningsforringet
- Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
- CpG: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoBI: kan overlappe hinanden— spaltningsforringet
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
- Minimum 5 enheder af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Kompatible ender:
- AflIII, PscI, Dsal, Eco130I, Ncol
Bemærk:
Lavt saltindhold, højt glycerol (> 5%) koncentrationer, pH> 8,0 eller et stort overskud af enzym kan resultere i stjerneaktivitet. PagI-spaltning er svækket af overlappende dam -methylering. For at undgå dæmningsmethylering skal du bruge en dam-, dcm- stamme såsom GM2163 (#M0099).
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Methyleringsfølsomhed | Dam Methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom |
| Enzym | PagI (BspHI) |
| Kompatibel buffer | 10X buffer O |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 400 enheder |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |