Få mere at vide
Thermo Scientific™ PagI (BspHI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10679510 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
2.000 enheder
400 enheder
Pakningsstørrelse:
2000 enheder
400 enheder
Artikelnummer. 10679510
Brand: Thermo Scientific™ ER1282
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PagI (BspHI) restriktionsenzymet genkender T^CATGA-steder og skærer bedst ved 37 °C i O-buffer (isoschizomerer: BspHI, CciI, Rcal).
Lambda DNA fordøjet med Pagl (BspHI), 0,7% agarose, 3 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...T▵CATG A...3'
3'...AGTAC▵T...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X Buffer O: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • PagI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
  • Efter 50 gange overfordøjelse med PagI kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og skæres igen
Methyleringseffekter:
  • Dam: kan overlappe hinanden— spaltningsforringet
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan overlappe hinanden— spaltningsforringet
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Minimum 5 enheder af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Kompatible ender:
  • AflIII, PscI, Dsal, Eco130I, Ncol
Bemærk:
Lavt saltindhold, højt glycerol (> 5%) koncentrationer, pH> 8,0 eller et stort overskud af enzym kan resultere i stjerneaktivitet. PagI-spaltning er svækket af overlappende dam -methylering. For at undgå dæmningsmethylering skal du bruge en dam-, dcm- stamme såsom GM2163 (#M0099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Dam Methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym PagI (BspHI)
Kompatibel buffer 10X buffer O
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 2.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning