Få mere at vide
Thermo Scientific™ PaeI (SphI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10691041 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
2500 U
500 U
Pakningsstørrelse:
2500 enheder
500 enheder
Artikelnummer. 10691041
Brand: Thermo Scientific™ ER0601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PaeI (SphI)-restriktionsenzymet genkender GCATG^C-steder og skærer bedst ved 37 °C i B-buffer (Isoschizomerer: BbuI, SphI).
Lambda DNA fordøjet med PaeI (SphI), 0,7% agarose, 6 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...GCATG▵C...3'
3'...C▵GTAC G...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X Buffer B: 10mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10mM MgCl2 og 0,1mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • PaeI leveres i: 10 mM kaliumphosphat (pH 7,0 ved 25 C), °50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,15 % Triton X-100 0,5 mg/ml BSA og 50% (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
  • Efter 50 gange overfordøjelse med PaeI, kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og skæres igen
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: kan overlappe hinanden— ingen effekt
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan overlappe hinanden— blokeret
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Minimum 5 enheder af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Kompatible ender:
  • Hin1II, Xcel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym PaeI (SphI)
Kompatibel buffer 10X buffer B
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 500 U
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning