Få mere at vide
Thermo Scientific™ PacI (10 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
pJET1 DNA/Sdal-fragmenter med indsat PacI-genkendelsessted fordøjet med PacI, 1 % agarose, 2 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...TAAT▵TA A...3'
3'...AT▵TAAT T...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
- 1X buffer PacI: 10mM Bis-Tris Propan-HCl (pH 6,5 ved 37 °C), 10mM MgCl2 og 0,1mg/ml BSA
- Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
- PacI leveres i: 10 mM kaliumphosphat (pH 7,5 ved 25 C), °200 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
- Efter 50 gange overfordøjelse med PacI kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres, og mere end 95 % af disse kan genklippes
Methyleringseffekter:
- Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
- Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
- CpG: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoKI: kan overlappe hinanden— effekt ikke bestemt
- EcoBI: overlapper aldrig— ingen effekt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
- Minimum 5 enheder af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret pJET1-DNA med indsat PacI-genkendelsessekvens på 16 timer
Kompatible ender:
- BstKTI, SfaNI (AsiSI), PvuI
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Methyleringsfølsomhed | Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom |
| Enzym | Pacl |
| Kompatibel buffer | Unik buffer (10X buffer PacI) |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 250 enheder |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |