Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vand, nukleasefri
Artikelnummer. p-4530622 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
30 mL
4 x 1.25 mL
Pakningsstørrelse:
30ml
Artikelnummer. 11893933
Brand: Thermo Scientific™ R0581
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimer molekylærbiologiske anvendelser med dette deioniserede og μ0,22 m membranfiltrerede nukleasefri vand.
Nukleasefrit vand er deioniseret og 0,22μ m membranfiltreret nukleasefrit vand. Det er ideelt for alle.
Ideel til alle molekylærbiologiske anvendelser.
  • Fri for endo-, exodeoxyribonukleaser, ribonukleaser og fosfataser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 7.6
Grad Molekylær biologi
Emballage Hætteglas
Behandling(er) Not DEPC-Treated
Mængde 4 x 1.25 mL