Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vand, nukleasefri
Artikelnummer. 10870051 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
30 mL
4 x 1.25 mL
Pakningsstørrelse:
30ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10870051 30 mL 30ml
11893933 4 x 1.25 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10870051 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.00 DKK
    417.65 DKK / 30ml
    Spare 41.35 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Optimer molekylærbiologiske anvendelser med dette deioniserede og μ0,22 m membranfiltrerede nukleasefri vand.
Nukleasefrit vand er deioniseret og 0,22μ m membranfiltreret nukleasefrit vand. Det er ideelt for alle.
Ideel til alle molekylærbiologiske anvendelser.
  • Fri for endo-, exodeoxyribonukleaser, ribonukleaser og fosfataser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 7.6
Grad Molekylær biologi
Emballage Flaske
Behandling(er) Ikke DEPC-behandlet
Mængde 30 mL