Få mere at vide
Thermo Scientific™ NTP-sæt, 100 mM opløsning
Artikelnummer. 11863933 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
4 x 0,25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11863933 4 x 0,25 ml Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 11863933 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0481
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific NTP sæt er et praktisk sæt med 100 mM løsninger af hver ATP , CTP, GTP og UTP.
De Thermo Scientific NTP sæt er et praktisk sæt med 100 mM løsninger af hver ATP , CTP, GTP og UTP. Disse meget stabile nukleotider er mere end 99 % rene og kan bruges i en række forskellige molekylærbiologiske anvendelser.
Funktioner
• Mere end 99% renhed bekræftet ved HPLC
• Funktionelt testet i in vitro transkription
• Stabil i to år ved -20 C °og efter flere fryse-tø-cyklusser
Anvendelser
•aRNA-syntese
• siRNA syntese
• RNA-amplifikation
•in vitro transkription
Relaterede produkter
100 mM ATP Løsning (Kat. Nr. R0441)
100 mM CTP-opløsning (R0451)
100 mM GTP-løsning (R0461)
100 mM UTP-løsning (R0471)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100 mM
Til brug med (applikation) in vitro transkription, RNA-amplifikation
Indhold og opbevaring NTP-sæt, 100 mM opløsning (4 x 0,25 mL)
Opbevar kl– 20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Konjugeret Ukonjugeret
Mængde 4 x 0,25 ml
Produkttype NTP sæt
Form Væske