Få mere at vide
Thermo Scientific™ NoLimits 500 bp DNA-fragment
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10611621 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10μ g
Artikelnummer. 10611621
Brand: Thermo Scientific™ SM1641
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Optimer applikationer, hvor der kræves en tilpasset DNA-størrelsesstandard med NoLimits , en samling af 36 kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter i området fra 10 -20.000 bp.
NoLimits er en samling af 36 højtoprensede individuelle DNA-fragmenter i området fra 10 til 20.000 bp. I modsætning til andre leverandører, hvor brugerdefinerede standarder produceres af PCR, Thermo Scientific NoLimits DNA-fragmenter fremstilles ved hjælp af specifikt designede plasmider oprenset med patenteret teknologi.
Plasmid-DNA fordøjes med Thermo Scientific Restriktionsenzymer og de enkelte DNA-fragmenter kromatografi-oprenses fra fordøjelsesblandingen. Som et resultat heraf tilbyder vi usædvanligt rene DNA-fragmenter, der er fri for trunkerede eller nedbrudte molekyler. Vores tilpassede DNA-fragmenter er det bedste valg til anvendelser, lige fra elektroforese (både gel og kapillær) til HPLC og videre.
Højdepunkter
  • Kromatografi-oprensede individuelle DNA-fragmenter
  • Bredt område: 10 til 20.000 bp
  • Skarpe toppe under kapillærelektroforese, skarpe bånd under gelelektroforese
  • Præcis DNA-koncentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel Type Agarose
Produkttype DNA-fragment
Klar til at indlæse Nej
Størrelsesområde 10 til 20000 bp
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Produktlinje NoLimits
Mængde 10μ g