Beskrivelse
NoLimits er en samling af 36 højtoprensede individuelle DNA-fragmenter i området fra 10 til 20.000 bp. I modsætning til andre leverandører, hvor brugerdefinerede standarder produceres af PCR, Thermo Scientific NoLimits DNA-fragmenter fremstilles ved hjælp af specifikt designede plasmider oprenset med patenteret teknologi.
Plasmid-DNA fordøjes med Thermo Scientific Restriktionsenzymer og de enkelte DNA-fragmenter kromatografi-oprenses fra fordøjelsesblandingen. Som et resultat heraf tilbyder vi usædvanligt rene DNA-fragmenter, der er fri for trunkerede eller nedbrudte molekyler. Vores tilpassede DNA-fragmenter er det bedste valg til anvendelser, lige fra elektroforese (både gel og kapillær) til HPLC og videre.
Højdepunkter
- Kromatografi-oprensede individuelle DNA-fragmenter
- Bredt område: 10 til 20.000 bp
- Skarpe toppe under kapillærelektroforese, skarpe bånd under gelelektroforese
- Præcis DNA-koncentration
Tekniske data
Tekniske data
| Gel Type | Agarose |
| Klar til at indlæse | Nej |
| Størrelsesområde | 10 til 20000 bp |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Mængde | 10μ g |
| Produktlinje | NoLimits |
| Produkttype | DNA-fragment |