Få mere at vide
Thermo Scientific™ NoLimits 300 bp DNA-fragment
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10529890 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10μ g
Pakningsstørrelse:
10µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10529890 10μ g 10µg
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 10529890 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SM1621
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Optimer applikationer, hvor der kræves en tilpasset DNA-størrelsesstandard med NoLimits , en samling af 36 kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter i området fra 10 -20.000 bp.
NoLimits er en samling af 36 højtoprensede individuelle DNA-fragmenter i området fra 10 til 20.000 bp. I modsætning til andre leverandører, hvor brugerdefinerede standarder produceres af PCR, Thermo Scientific NoLimits DNA-fragmenter fremstilles ved hjælp af specifikt designede plasmider oprenset med patenteret teknologi.
Plasmid-DNA fordøjes med Thermo Scientific Restriktionsenzymer og de enkelte DNA-fragmenter kromatografi-oprenses fra fordøjelsesblandingen. Som et resultat heraf tilbyder vi usædvanligt rene DNA-fragmenter, der er fri for trunkerede eller nedbrudte molekyler. Vores tilpassede DNA-fragmenter er det bedste valg til anvendelser, lige fra elektroforese (både gel og kapillær) til HPLC og videre.
Højdepunkter
  • Kromatografi-oprensede individuelle DNA-fragmenter
  • Bredt område: 10 til 20.000 bp
  • Skarpe toppe under kapillærelektroforese, skarpe bånd under gelelektroforese
  • Præcis DNA-koncentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel Type Agarose
Klar til at indlæse Nej
Størrelsesområde 10 til 20000 bp
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Mængde 10μ g
Produktlinje NoLimits
Produkttype DNA-fragment