Få mere at vide
Thermo Scientific™ MssI (PmeI) (5 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521846 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.250 enheder
250 enheder
Pakningsstørrelse:
1250 enheder
250 enheder
Artikelnummer. 10222840
Brand: Thermo Scientific™ ER1341
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
MssI (PmeI) restriktionsenzymet genkender GTTT^AAAC-steder og skærer bedst ved 37 °C i B-buffer (Isoschizomerer: Pmel).
Lambda DNA fordøjet med MssI (Pmel), 0,7% agarose, 2 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...GTTT▵AAA C...3'
3'...CAAA▵TTT G...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X Buffer B: 10mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10mM MgCl2 og 0,1mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • MssI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: kan overlappe— ingen effekt
  • EcoKI: kan overlappe hinanden— blokeret
  • EcoBI: overlapper aldrig— ingen effekt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Minimum 5 U af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym MssI (PmeI)
Kompatibel buffer 10X buffer B
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 250 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning