Få mere at vide
Thermo Scientific™ MspI (HpaII) (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10339339 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
3.000 enheder
5 x 3.000 enheder
Pakningsstørrelse:
3000 enheder
Pakke med 5
Artikelnummer. 10339339
Brand: Thermo Scientific™ ER0541
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MspI (HpaII) restriktionsenzymet genkender C^CGG-steder og skærer bedst ved 37 C °i Tango-buffer.
Lambda DNA fordøjet med MspI (HpaII), 1,4% agarose, 328 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...C▵CG G...3'
3'...GGC▵C...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X Buffer Tango™ : 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • MspI leveres i: 10 mM kaliumphosphat (pH 7,5 ved 25 C), °200 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: overlapper fuldstændigt— ingen effekt
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: overlapper aldrig— ingen effekt
Kompatible ender:
  • Bsp119I, Bsu15I, Hin1I, Hin6I, MaeII, NarI, Psp1406I, SsiI, TaqI, XmiI
Bemærk:
MspI er en isoschizomer af HpaII. Når det eksterne C i sekvensen CCGG er methyleret, kan MspI og HpaII ikke spalte. I modsætning til HpaII kan MspI imidlertid spalte sekvensen, når den interne C-rest er methyleret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym MspI (HpaII)
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 3.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning