Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mph1103I (NsiI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10304720 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.000 enheder
5.000 enheder
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
5000 enheder
Artikelnummer. 10304720
Brand: Thermo Scientific™ ER0731
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Mph1103I (NsiI) restriktionsenzymet genkender ATGCA^T-steder og skærer bedst ved 37 °C i R-buffer (Isoschizomerer: EcoT22I, NsiI, Zsp2I).
Lambda DNA fordøjet med Mph1103I (Nsil), 0,7% agarose, 14 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'..A▵TGCA▵T...3'
3'..T▵ACGT▵A...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X buffer R: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM KCl og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • Mph1103I leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan overlappe hinanden— effekt ikke bestemt
Kompatible ender:
  • Alw21I, PstI, SdaI, SduI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym Mph1103I (NsiI)
Kompatibel buffer 10X buffer R
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 1.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning