Få mere at vide
Thermo Scientific™ MluI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10540651 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 enheder
5.000 enheder
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
5000 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10540651 1.000 enheder 1000 enheder
10141360 5.000 enheder 5000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10540651 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER0561
Edge
MluI-restriktionsenzymet genkender A^CGCGT-steder og skærer bedst ved 37 C °i R-buffer.
Lambda-DNA fordøjet med MluI, 0,7% agarose, 7 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...A▵CGCG T...3'
3'...TGCGC▵A...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X buffer R: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM KCl og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • MluI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: overlapper fuldstændigt— blokeret
  • EcoKI: kan overlappe hinanden— ingen effekt
  • EcoBI: kan overlappe hinanden— ingen effekt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Minimum 5 U af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Kompatible ender:
  • AflIII, Btgl, Paul, SgI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym Mlu I
Kompatibel buffer 10X buffer R
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 1.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning