Få mere at vide
Thermo Scientific™ MboII (5 U/μ L)
Artikelnummer. 10394770 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.500 enheder
300 enheder
Pakningsstørrelse:
1500 enheder
300 enheder
Artikelnummer. 10394770
Brand: Thermo Scientific™ ER0822
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MboII-restriktionsenzymet genkender GAAGA(8/7)^-steder og skærer bedst ved 37 C °i B-buffer.
Lambda DNA ( dam- ) fordøjet med MboII, 1,4% agarose, 130 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...GAAGA (N) 8 ▵...3'
3'...CTTCT (N) 7 ▵...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X Buffer B: 10mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10mM MgCl2 og 0,1mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • MboII leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Methyleringseffekter:
  • Dam: kan overlappe hinanden— blokeret
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: kan overlappe hinanden— ingen effekt
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan overlappe hinanden— ingen effekt
Bemærk:
Analyseret ved anvendelse af lambda-DNA ( dam ) (#SD0021). MboII blokeres af overlappende dæmningsmethylering . For at undgå dæmningsmethylering skal du bruge en dæmnings- , dcm- stamme såsom GM2163 (#M0099). Mere end 15 gange overfordøjelse med MboII kan resultere i stjerneaktivitet. MboII producerer DNA-fragmenter, der har en enkelt-base 3-udvidelse, som er sværere at ligere end stumpendede fragmenter. MboII kan forblive forbundet med det spaltede DNA. Dette kan forårsage DNA-båndskifte under elektroforese. For at undgå atypiske DNA-båndmønstre skal du bruge 6X DNA Loading Dye& SDS-opløsning til prøveforberedelse eller opvarm det fordøjede DNA i nærvær af SDS før elektroforese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Methyleringsfølsomhed Dam Methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym MboII
Kompatibel buffer 10X buffer B
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Ja
Mængde 1.500 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Skarløs kloning