Få mere at vide
Thermo Scientific™ MboI (10 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Lambda DNA ( dam- ) fordøjet med MboI, 1,4% agarose, 116 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'..▵GATC ...3'
3'.. CTAG▵...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
- 1X buffer R: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM KCl og 0,1 mg/ml BSA
- Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
- MboI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
- Efter 50 gange overfordøjelse med MboI kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og skæres igen
Methyleringseffekter:
- Dam: overlapper fuldstændigt— blokeret
- Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
- CpG: kan overlappe— ingen effekt
- EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoBI: kan overlappe hinanden— blokeret
Bemærk:
Analyseret ved anvendelse af lambda-DNA ( dam ) (#SD0021). MboI blokeres af overlappende dæmningsmethylering . For at undgå dæmningsmethylering skal du bruge en dæmnings- , dcm- stamme såsom GM2163 (#M0099). MboI, Bsp143I og DpnI genkender alle den samme sekvens, men har forskellige methyleringsfølsomheder og spaltningssteder.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Methyleringsfølsomhed | Dam Methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom |
| Enzym | Mbo I |
| Kompatibel buffer | 10X buffer R |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 300 enheder |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |