Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxima SYBR Grøn/ROX qPCR Master Mix (2X)
Artikelnummer. 11883913 Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal reaktioner:
1.000 reaktioner
200 reaktioner
4.000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
200 reaktioner
4000 reaktioner
Artikelnummer. 11883913
Brand: Thermo Scientific™ K0222
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klar til brug løsning optimeret til qPCR og 2-trins RT-qPCR.
Masterblandingerne inkluderer Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og dNTP'er i en optimeret PCR-buffer. Kun skabelon og primere skal tilføjes. De SYBR Grønt I interkalerende farvestof giver mulighed for DNA-detektion og analyse uden brug af sekvensspecifikke prober.
Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase i kombination med en optimeret buffer sikrer PCR-specificitet og sensitivitet. dUTP er inkluderet i blandingen til valgfri overførselskontamineringskontrol ved hjælp af uracil DNA-glycosylase (UDG). Brugen af Maxima SYBR Grønne qPCR-masterblandinger i real-time PCR sikrer reproducerbar, følsom og specifik kvantificering af genomiske, plasmid-, virale og cDNA-skabeloner. Maxima SYBR Grønne qPCR Master Mixes er kompatible med de fleste termiske cyklere i realtid.
  • Specificitet - Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og den optimerede buffer eliminerer ikke-specifik amplifikation og dannelse af primer-dimere
  • Følsomhed - registrerer mål med lavt kopiantal
  • Bredt lineært område - nøjagtig kvantificering på tværs af 9 størrelsesordener
  • Reproducerbarhed og bekvemmelighed - klar til brug 2X master mix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 10 x 1,25 ml Maxima SYBR Grøn/ROX qPCR Master Mix (2X) indeholdende Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase, dNTP'er (også dUTP) og SYBR Grøn I i en optimeret PCR buffer med ROX passiv reference farvestof; tilstrækkelig til 1000 x 25μ L reaktioner.
•10 x 1,25 mL nukleasefrit vand Opbevares
ved -20 °C.
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinje Maxima
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 1.000 reaktioner
Tilstrækkelig til 1000 reaktioner ved 25μ L
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 1.000 reaktioner
Prøvetype DNA, dsDNA
Volumen 10 x 1.25 mL