Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxima SYBR Grøn/ROX qPCR Master Mix (2X)
Artikelnummer. 11873913 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
1.000 reaktioner
200 reaktioner
4.000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
200 reaktioner
4000 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
11873913 200 reaktioner 200 reaktioner
11883913 1.000 reaktioner 1000 reaktioner
11893913 4.000 reaktioner 4000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11873913 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0221
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Klar til brug løsning optimeret til qPCR og 2-trins RT-qPCR.
Masterblandingerne inkluderer Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og dNTP'er i en optimeret PCR-buffer. Kun skabelon og primere skal tilføjes. De SYBR Grønt I interkalerende farvestof giver mulighed for DNA-detektion og analyse uden brug af sekvensspecifikke prober.
Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase i kombination med en optimeret buffer sikrer PCR-specificitet og sensitivitet. dUTP er inkluderet i blandingen til valgfri overførselskontamineringskontrol ved hjælp af uracil DNA-glycosylase (UDG). Brugen af Maxima SYBR Grønne qPCR-masterblandinger i real-time PCR sikrer reproducerbar, følsom og specifik kvantificering af genomiske, plasmid-, virale og cDNA-skabeloner. Maxima SYBR Grønne qPCR Master Mixes er kompatible med de fleste termiske cyklere i realtid.
  • Specificitet - Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og den optimerede buffer eliminerer ikke-specifik amplifikation og dannelse af primer-dimere
  • Følsomhed - registrerer mål med lavt kopiantal
  • Bredt lineært område - nøjagtig kvantificering på tværs af 9 størrelsesordener
  • Reproducerbarhed og bekvemmelighed - klar til brug 2X master mix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 2 x 1,25 ml Maxima SYBR Grøn/ROX qPCR Master Mix (2X) indeholdende Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase, dNTP'er (også dUTP) og SYBR Grøn I i en optimeret PCR buffer med ROX passiv reference farvestof; tilstrækkelig til 200 x 25μ L reaktioner.
•2 x 1,25 ml nukleasefrit vand Opbevares
ved -20 °C.
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinje Maxima
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 200 reaktioner
Tilstrækkelig til 200 reaktioner af 25μ L
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 200 reaktioner
Prøvetype DNA, dsDNA
Volumen 2 x 1.25 mL