Få mere at vide
Maxima Maxima SYBR Grøn/Fluorescein qPCR Master Mix (2X)
Artikelnummer. 11833923 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
1.000 reaktioner
200 reaktioner
4.000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
200 reaktioner
4000 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
11833923 200 reaktioner 200 reaktioner
11826863 4.000 reaktioner 4000 reaktioner
11843923 1.000 reaktioner 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11833923 Leverandør Maxima Leverandørnr. K0241
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Klar til brug løsning optimeret til qPCR og 2-trins RT-qPCR.
Masterblandingerne inkluderer Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og dNTP'er i en optimeret PCR-buffer. Kun skabelon og primere skal tilføjes. De SYBR Grønt I interkalerende farvestof giver mulighed for DNA-detektion og analyse uden brug af sekvensspecifikke prober.
Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase i kombination med en optimeret buffer sikrer PCR-specificitet og sensitivitet. dUTP er inkluderet i blandingen til valgfri overførselskontamineringskontrol ved hjælp af uracil DNA-glycosylase (UDG). Brugen af Maxima SYBR Grønne qPCR-masterblandinger i real-time PCR sikrer reproducerbar, følsom og specifik kvantificering af genomiske, plasmid-, virale og cDNA-skabeloner. Maxima SYBR Grønne qPCR Master Mixes er kompatible med de fleste termiske cyklere i realtid.
  • Specificitet - Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og den optimerede buffer eliminerer ikke-specifik amplifikation og dannelse af primer-dimere
  • Følsomhed - registrerer mål med lavt kopiantal
  • Bredt lineært område - nøjagtig kvantificering på tværs af 9 størrelsesordener
  • Reproducerbarhed og bekvemmelighed - klar til brug 2X master mix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 2 x 1,25 ml Maxima SYBR Grøn/Fluorescein qPCR Master Mix (2X) indeholdende Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase, dNTP'er (også dUTP) og SYBR Grøn I i en optimeret PCR-buffer med passivt fluorescein-referencefarvestof; tilstrækkelig til 200 x 25μ L reaktioner.
•2 x 1,25 ml nukleasefrit vand Opbevares
ved -20 °C.
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ , BioRad iQ5
Produktlinje Maxima
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 200 reaktioner
Tilstrækkelig til 200 reaktioner af 25μ L
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 200 reaktioner
Prøvetype DNA, dsDNA
Volumen 2 x 1.25 mL