Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X)
Artikelnummer. 11823923 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
1.000 reaktioner
200 reaktioner
4.000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
200 reaktioner
4000 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
11823923 4.000 reaktioner 4000 reaktioner
11803923 200 reaktioner 200 reaktioner
11813923 1.000 reaktioner 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11823923 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0233
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Optimer qPCR med probe kemi ved hjælp af standard cykling protokoller med disse klar til brug qPCR master mix.
Maxima Probe qPCR Master Mixes er klar-til-brug løsninger optimeret til kvantitativ real-time PCR. Masterblandingerne inkluderer Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og dNTP'er i en optimeret PCR-buffer. Kun skabelon og primere skal tilføjes.
Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase i kombination med en optimeret buffer sikrer PCR-specificitet og sensitivitet. dUTP er inkluderet i blandingen til valgfri overførselskontamineringskontrol ved hjælp af uracil DNA-glycosylase (UDG). Brugen af Maxima Probe qPCR Master Mixes i real-time PCR sikrer reproducerbar, følsom og specifik kvantificering af genomiske, plasmid-, virale og cDNA-skabeloner.
Maxima Probe qPCR Master Mixes er kompatible med de fleste termiske cyklere i realtid.
Mastermixet inkluderer Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og dNTP'er i en optimeret PCR-buffer. Det er suppleret med ROX passiv referencefarve. Kun skabelon og primere skal tilføjes.Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase i kombination med en optimeret buffer sikrer PCR-specificitet og sensitivitet. dUTP er inkluderet i blandingen til valgfri overførselskontamineringskontrol ved hjælp af uracil-DNA-glycosylase (UDG). ROX fungerer som et passivt referencefarvestof. Brugen af Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) i realtid PCR sikrer reproducerbar, følsom og specifik kvantificering af genomiske, plasmid-, virale og cDNA-skabeloner. Mastermixet kan bruges med de fleste termiske cyklere i realtid, inklusive instrumenter fra Applied Biosystems , Eppendorf , Corbett , Bio-Rad og Roche .
  • Følsomhed —registrerer mål med lavt kopiantal
  • Specificitet —Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og den optimerede buffer eliminerer ikke-specifik amplifikation og dannelse af primer-dimere
  • Bredt lineært område —nøjagtig kvantificering på tværs af 9 størrelsesordener
  • Universal —kan bruges med sekvensspecifikke prober på de fleste termiske cyklere i realtid
  • Reproducerbarhed og —bekvemmelighed klar til brug 2X master mix minimerer pipettering fejl og reducerer opsætningstid
Anbefalet til:
Realtids-PCR ved anvendelse af sekvensspecifikke prober; Real-time RT-PCR ved hjælp af sekvensspecifikke prober.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 4 x 12,5 ml Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) indeholdende Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og dNTP'er (også dUTP) i en optimeret PCR-buffer med ROX passiv reference farvestof; tilstrækkelig til 4000 x 25μ L reaktioner.
•2 x 30 ml nukleasefrit vand Opbevares
ved -20 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinje Maxima
Produkttype qPCR Master Mix
Mængde 4.000 reaktioner
Tilstrækkelig til 4000 reaktioner af 25μ L
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 4.000 reaktioner
Prøvetype DNA, dsDNA
Volumen 4 x 12.5 mL