Få mere at vide
Descrizione
Maxima Probe qPCR Master Mixes er klar-til-brug løsninger optimeret til kvantitativ real-time PCR. Masterblandingerne inkluderer Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og dNTP'er i en optimeret PCR-buffer. Kun skabelon og primere skal tilføjes.
Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase i kombination med en optimeret buffer sikrer PCR-specificitet og sensitivitet. dUTP er inkluderet i blandingen til valgfri overførselskontamineringskontrol ved hjælp af uracil DNA-glycosylase (UDG). Brugen af Maxima Probe qPCR Master Mixes i real-time PCR sikrer reproducerbar, følsom og specifik kvantificering af genomiske, plasmid-, virale og cDNA-skabeloner.
Maxima Probe qPCR Master Mixes er kompatible med de fleste termiske cyklere i realtid.
- Følsomhed —registrerer mål med lavt kopiantal
- Specificitet —Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og den optimerede buffer eliminerer ikke-specifik amplifikation og dannelse af primer-dimere
- Bredt lineært område —nøjagtig kvantificering på tværs af 9 størrelsesordener
- Universal —kan bruges med sekvensspecifikke prober på de fleste termiske cyklere i realtid
- Reproducerbarhed og —bekvemmelighed klar til brug 2X master mix minimerer pipettering fejl og reducerer opsætningstid
Anbefalet til:
Realtids-PCR ved anvendelse af sekvensspecifikke prober; Real-time RT-PCR ved hjælp af sekvensspecifikke prober.
Specifica
Specifica
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | Indeholder: • 2 x 1,25 ml Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) indeholdende Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og dNTP'er (også dUTP) i en optimeret PCR-buffer med ROX passiv reference farvestof; tilstrækkelig til 200 x 25μ L reaktioner. •2 x 1,25 ml nukleasefrit vand Opbevares ved -20 °C. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | Taq-DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System |
| Produktlinje | Maxima |
| Vedi altri risultati |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.