Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxima Probe qPCR Master Mix (2X), med separat ROX hætteglas
Artikelnummer. p-4527050 Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal reaktioner:
1.000 reaktioner
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Artikelnummer. 11873923
Brand: Thermo Scientific™ K0261
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Optimer qPCR med probe kemi ved hjælp af standard cykling protokoller med disse klar til brug qPCR master mix.
Maxima Probe qPCR Master Mixes er klar-til-brug løsninger optimeret til kvantitativ real-time PCR. Masterblandingerne inkluderer Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og dNTP'er i en optimeret PCR-buffer. Kun skabelon og primere skal tilføjes.
Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase i kombination med en optimeret buffer sikrer PCR-specificitet og sensitivitet. dUTP er inkluderet i blandingen til valgfri overførselskontamineringskontrol ved hjælp af uracil DNA-glycosylase (UDG). Brugen af Maxima Probe qPCR Master Mixes i real-time PCR sikrer reproducerbar, følsom og specifik kvantificering af genomiske, plasmid-, virale og cDNA-skabeloner.
Maxima Probe qPCR Master Mixes er kompatible med de fleste termiske cyklere i realtid.
Mastermixet inkluderer Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og dNTP'er i en optimeret PCR-buffer. ROX Opløsningen leveres i et separat hætteglas til brug med maskiner, der kræver ROX som et passivt referencefarvestof. Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase i kombination med den optimerede buffer sikrer PCR-specificitet og sensitivitet. dUTP er inkluderet i blandingen til valgfri overførselskontamineringskontrol ved hjælp af uracil-DNA-glycosylase (UDG). Brugen af Maxima Probe qPCR Master Mix i real-time PCR sikrer reproducerbar, følsom og specifik kvantificering af genomiske, plasmid-, virale og cDNA-skabeloner.
  • Specificitet —Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og den optimerede buffer eliminerer ikke-specifik amplifikation og dannelse af primer-dimere
  • Følsomhed —registrerer mål med lavt kopiantal
  • ROX Opløsning leveres i et separat rør
  • Bredt lineært område —nøjagtig kvantificering på tværs af 9 størrelsesordener
  • Universal —kan bruges på de fleste PCR-instrumenter i realtid
  • Reproducerbarhed og bekvemmelighed —klar til brug 2X master mix
Anbefalet til:
Real-time PCR og RT-qPCR ved hjælp af sekvensspecifikke prober på de fleste real-time PCR-maskiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 2 x 1,25 ml Maxima Probe qPCR Master Mix (2X) indeholdende Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og dNTP'er (også dUTP) i en optimeret PCR-buffer; tilstrækkelig til 200 x 25μ L reaktioner.
•50μ L ROX løsning, 50μ M
• 2 x 1,25 ml nukleasefrit vand Opbevares
ved -20 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ , BioRad iQ5 , BioRad MyiQ , MJ Chromo4 , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , MJ Opticon
Produktlinje Maxima
Produkttype qPCR Master Mix
Mængde 200 reaktioner
Tilstrækkelig til 200 reaktioner af 25μ L
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 200 reaktioner
Prøvetype DNA, dsDNA
Volumen 2 x 1.25 mL