Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxima Probe qPCR Master Mix (2X), med separat ROX hætteglas
Artikelnummer. 12201547 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
1.000 reaktioner
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
200 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
12201547 1.000 reaktioner 1000 reaktioner
11873923 200 reaktioner 200 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12201547 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0262
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Optimer qPCR med probe kemi ved hjælp af standard cykling protokoller med disse klar til brug qPCR master mix.
Maxima Probe qPCR Master Mixes er klar-til-brug løsninger optimeret til kvantitativ real-time PCR. Masterblandingerne inkluderer Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og dNTP'er i en optimeret PCR-buffer. Kun skabelon og primere skal tilføjes.
Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase i kombination med en optimeret buffer sikrer PCR-specificitet og sensitivitet. dUTP er inkluderet i blandingen til valgfri overførselskontamineringskontrol ved hjælp af uracil DNA-glycosylase (UDG). Brugen af Maxima Probe qPCR Master Mixes i real-time PCR sikrer reproducerbar, følsom og specifik kvantificering af genomiske, plasmid-, virale og cDNA-skabeloner.
Maxima Probe qPCR Master Mixes er kompatible med de fleste termiske cyklere i realtid.
Mastermixet inkluderer Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og dNTP'er i en optimeret PCR-buffer. ROX Opløsningen leveres i et separat hætteglas til brug med maskiner, der kræver ROX som et passivt referencefarvestof. Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase i kombination med den optimerede buffer sikrer PCR-specificitet og sensitivitet. dUTP er inkluderet i blandingen til valgfri overførselskontamineringskontrol ved hjælp af uracil-DNA-glycosylase (UDG). Brugen af Maxima Probe qPCR Master Mix i real-time PCR sikrer reproducerbar, følsom og specifik kvantificering af genomiske, plasmid-, virale og cDNA-skabeloner.
  • Specificitet —Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og den optimerede buffer eliminerer ikke-specifik amplifikation og dannelse af primer-dimere
  • Følsomhed —registrerer mål med lavt kopiantal
  • ROX Opløsning leveres i et separat rør
  • Bredt lineært område —nøjagtig kvantificering på tværs af 9 størrelsesordener
  • Universal —kan bruges på de fleste PCR-instrumenter i realtid
  • Reproducerbarhed og bekvemmelighed —klar til brug 2X master mix
Anbefalet til:
Real-time PCR og RT-qPCR ved hjælp af sekvensspecifikke prober på de fleste real-time PCR-maskiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 10 x 1,25 ml Maxima Probe qPCR Master Mix (2X) indeholdende Maxima Hot Start Taq DNA-polymerase og dNTP'er (også dUTP) i en optimeret PCR-buffer; tilstrækkelig til 1000 x 25μ L reaktioner.
•250μ L ROX løsning, 50μ M
• 10 x 1,25 mL nukleasefrit vand Opbevares
ved -20 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ , BioRad iQ5 , BioRad MyiQ , MJ Chromo4 , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , MJ Opticon
Produktlinje Maxima
Produkttype qPCR Master Mix
Mængde 1.000 reaktioner
Tilstrækkelig til 1000 reaktioner ved 25μ L
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 1.000 reaktioner
Prøvetype DNA, dsDNA
Volumen 10 x 1.25 mL