Få mere at vide
Thermo Scientific™ MassRuler DNA Ladders, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10170690 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Størrelsesområde:
100 til 1000 bp
1500 til 10000 bp
80 til 10.000 bp
80 til 1031 bp
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelsesområde unitSize
10170690 80 til 10.000 bp Pakke med 2
10849540 80 til 1031 bp Pakke med 2
10736041 100 til 1000 bp Pakke med 2
10746231 100 til 1000 bp Pakke med 2
10374380 1500 til 10000 bp Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10170690 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SM0403
Edge
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis.
Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for accurate quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis. Individuals DNA fragments are chromatography-purified and calibrated against a standard that guarantees precise quantity of each band.
Højdepunkter
  • Nøjagtig DNA-størrelse og kvantificering -DNA-stigefragmenter kvantificeres spektrofotometrisk
  • Skarpe bånd
  • Let at huske fragmentstørrelser og -mængder
  • Klar til brug - færdigblandet med 6X MassRuler DNA Loading Dye til direkte påfyldning og opbevaring ved stuetemperatur
  • Leveres med ladefarve til prøve-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 6X
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Bromphenol blå
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 80 til 10.000 bp
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Mængde 2 x 500μ L
Produktlinje MassRuler
Produkttype DNA Ladder Mix